Learn More
Benzo[b]tiofeno-2-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11334266 5 g 5 g
11344266 250 mg 250 miligramos
11324266 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11334266 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19345.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3541-37-5 | C9H6OS | 162.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3541-37-5
Fórmula molecular C9H6OS
Peso molecular (g/mol) 162.21
Número MDL MFCD01075041
Clave InChI NXSVNPSWARVMAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo b thiophene-2-carboxaldehyde, benzo b thiophene-2-carbaldehyde, thianaphthene-2-carboxaldehyde, benzothiophene-2-carboxaldehyde, acmc-209igo, 2-formylbenzo b thiophene, 2-benzothiophenecarbaldehyde, 2-formyl-benzo b thiophene, benzothiophene-2-carbaldehyde, 2-benzothiophenecarboxaldehyde
PubChem CID 736500
Nombre IUPAC 1-benzotiofeno-2-carbaldehído
SMILES O=CC1=CC2=CC=CC=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Punto de fusión 30°C to 32°C
Punto de ebullición 135°C to 136°C (8 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 114170
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.21
Porcentaje de pureza 97%