Learn More
Benzo[b]tiofeno-2-carbohidrazida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10566494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10566494 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10182774 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10566494 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB04184EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 175135-07-6
Fórmula molecular C9H8N2OS
Peso molecular (g/mol) 192.24
Número MDL MFCD00052501
Clave InChI ZXKPFIRPUUAAPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo b thiophene-2-carbohydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylic hydrazide, thianaphthene-2-carboxylic hydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, hydrazide, maybridge1_008989, acmc-1c3go, #, benzo b thiophene-2-carboxylic acid hydrazide
PubChem CID 519437
Nombre IUPAC 1-benzotiofeno-2-carbohidrazida
SMILES NNC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[b]thiophene-2-carbohydrazide
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.24
Porcentaje de pureza 97%