Learn More
1,1-Dióxido de benzo[b]tiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477986 5 g 5 g
11487986 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11477986 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14063.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 825-44-5 | C8H6O2S | 166.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 825-44-5
Fórmula molecular C8H6O2S
Peso molecular (g/mol) 166.19
Número MDL MFCD00052178
Clave InChI FRJNKYGTHPUSJR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo b thiophene 1,1-dioxide, benzothiophene 1,1-dioxide, thianaphthene 1,1-dioxide, benzo b thiophene, 1,1-dioxide, thianaphthene-1,1-dioxide, benzo b thiophene s,s-dioxide, benzo b thiole-1,1-dione, benzothiophene sulfone, maybridge1_005454
PubChem CID 69997
Nombre IUPAC 1,1-dióxido de 1-benzotiofeno
SMILES O=S1(=O)C=CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[b]thiophene 1,1-dioxide
Punto de fusión 137°C to 138°C
Cantidad 5 g
Beilstein 116442
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.2
Porcentaje de pureza 98%