Learn More
Benzo[b]tiofen-2(3H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzo[b]thiophen-2(3H)-one |
| CAS | 496-31-1 |
| Fórmula molecular | C8H6OS |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Oxo-1-thiaindan, 2-Oxo-2,3-dihydrobenzo[b]thiophene, 2-Mercapto-benzeneacetic Acid gamma-(Thio Lactone), Thianaphthen-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6OS/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4H,5H2 |
| SMILES | O=C1Cc2ccccc2S1 |
| Nombre IUPAC | 3H-1-benzotiofen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 150.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0139 |