Learn More
Ácido benzo[b]tien-3-ilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzo[b]thien-3-ylboronic Acid |
| CAS | 113893-08-6 |
| Fórmula molecular | C8H7BO2S |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | (1-Benzothien-3-yl)boronic Acid, (Benzo[b]thien-3-yl)boronic Acid, (Benzo[b]thiophen-3-yl)boronic Acid, (Benzothiophen-3-yl)boronic Acid, (Benzothiophene-3-yl)boronic Acid, 3-Benzo[b]thienylboronic Acid, Benzothien-3-ylboronic Acid, Benzothiophene-3-boronic Acid, Thianaphthen-3-ylboronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7BO2S/c10-9(11)7-5-12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10-11H |
| SMILES | OB(O)c1csc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | Ácido 1-benzotiofen-3-ilborónico |
| Peso molecular (g/mol) | 178.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.026 |