Learn More
Benzo[b]tien-2-il cetona (impureza de zileutón), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Benzo[b]thien-2-oyl)benzo[b]thiophene |
| CAS | 97978-07-9 |
| Fórmula molecular | C17 H10 O S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-(Benzo[b]thien-2-oyl)benzo[b]thiophene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H10OS2/c18-17(15-9-11-5-1-3-7-13(11)19-15)16-10-12-6-2-4-8-14(12)20-16/h1-10H |
| SMILES | O=C(c1cc2ccccc2s1)c3cc4ccccc4s3 |
| Nombre IUPAC | bis(1-benzotiofen-2-il)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 294.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.0173 |