Learn More
Benzo[b]furano, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11452258 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 11452258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15225.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
El benzo[b]furano se utiliza en la fabricación de resina de cumarona-indeno. Se ha utilizado para fabricar baldosas para suelos y otros productos. También se utiliza como revestimiento de pomelo, limones, lirnes, naranjas, tangelos y mandarinas, y en la producción de pinturas y barnices resistentes a la COITosión, en revestimientos resistentes al agua sobre productos de papel y tejidos, y como adhesivo en recipientes de alimentos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El benzo[b]furano se utiliza en la fabricación de resina de cumarona-indeno.Se ha utilizado para fabricar baldosas para suelos y otros productos.También se utiliza como revestimiento de pomelo, limones, lirnes, naranjas, tangelos y mandarinas, y en la producción de pinturas y barnices resistentes a la COITosión, en revestimientos resistentes al agua sobre productos de papel y tejidos, y como adhesivo en recipientes de alimentos.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.Incompatible con agentes oxidantes y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[b]furan
CAS 271-89-6
Densidad 1.095
Punto de ebullición 173°C to 175°C
Temperatura de inflamación 56°C
Olor Aromatic
Fórmula molecular C8H6O
Índice de refracción 1.566
Número MDL MFCD00005847
Cantidad 250 g
Número UN UN1993
Beilstein 107704
Índice Merck 14,1088
Sinónimo benzofuran, 2,3-benzofuran, coumarone, benzo b furan, cumarone
Información de solubilidad Not miscible aq. soln..
Clave InChI IANQTJSKSUMEQM-UHFFFAOYSA-N
SMILES O1C=CC2=CC=CC=C12
Nombre IUPAC 1-benzofurano
Peso molecular (g/mol) 118.14
PubChem CID 9223
ChEBI CHEBI:35260
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza ≥99%