Learn More
Benzo[b]furano, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11442258 50 g 50 g
11432258 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11442258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15225.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 271-89-6 | C8H6O | 118.14 g/mol
El benzo[b]furano se utiliza en la fabricación de resina de cumarona-indeno. Se ha utilizado para fabricar baldosas para suelos y otros productos. También se utiliza como revestimiento de pomelo, limones, lirnes, naranjas, tangelos y mandarinas, y en la producción de pinturas y barnices resistentes a la COITosión, en revestimientos resistentes al agua sobre productos de papel y tejidos, y como adhesivo en recipientes de alimentos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El benzo[b]furano se utiliza en la fabricación de resina de cumarona-indeno.Se ha utilizado para fabricar baldosas para suelos y otros productos.También se utiliza como revestimiento de pomelo, limones, lirnes, naranjas, tangelos y mandarinas, y en la producción de pinturas y barnices resistentes a la COITosión, en revestimientos resistentes al agua sobre productos de papel y tejidos, y como adhesivo en recipientes de alimentos.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.Incompatible con agentes oxidantes y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 271-89-6
Fórmula molecular C8H6O
Peso molecular (g/mol) 118.14
Número MDL MFCD00005847
Clave InChI IANQTJSKSUMEQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzofuran, 2,3-benzofuran, coumarone, benzo b furan, cumarone, benzofurfuran, 1-oxindene, coumaron, 1-oxidene
PubChem CID 9223
ChEBI CHEBI:35260
Nombre IUPAC 1-benzofurano
SMILES O1C=CC2=CC=CC=C12
Specifica
Nombre del producto químico o material Benzo[b]furan
Densidad 1.095
Punto de ebullición 173°C to 175°C
Temperatura de inflamación 56°C (133°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.566
Cantidad 50 g
Número UN UN1993
Beilstein 107704
Índice Merck 14,1088
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza ≥99%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.