Learn More
Cloruro de benzo[b]furano-7-sulfonilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10670466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10670466 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10200265 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10670466 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC78203DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 1191030-88-2
Fórmula molecular C8H5ClO3S
Peso molecular (g/mol) 216.635
Clave InChI MEOOVUNNRYYGCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzofuran-7-sulfonyl chloride, 7-benzofuransulfonyl chloride, benzo 2,3-b furan-7-ylchlorosulfone
PubChem CID 49762852
Nombre IUPAC cloruro de 1-benzofurano-7-sulfonilo
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)Cl)OC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[b]furan-7-sulfonyl chloride
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.64
Porcentaje de pureza 97%