Learn More
Ácido benzo[b]furano-7-carboxílico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10488884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10488884 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10362095 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10488884 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC78201DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 90484-22-3
Fórmula molecular C9H6O3
Peso molecular (g/mol) 162.14
Número MDL MFCD10000617
Clave InChI QMHILIQFOBNARN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzofuran-7-carboxylic acid, benzofuran-7-carboxylicacid, 7-benzofuranylcarboxylic acid, benzo b furan-7-carboxylic acid, 7-benzofurancarboxylic acid, 4ahs, 7-benzofurancarboxylicacid, akh
PubChem CID 13307983
Nombre IUPAC ácido 1-benzofurano-7-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=C2OC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[b]furan-7-carboxylic acid
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.14
Porcentaje de pureza 97%