Learn More
Benzo[b]furano-7-carbaldehído, Thermo Scientific™
Código de producto. 10732947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10732947 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10497734 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10732947 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC78204DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 95333-14-5
Fórmula molecular C9H6O2
Peso molecular (g/mol) 146.145
Número MDL MFCD08272125
Clave InChI RGPUSZZTRKTMNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzofuran-7-carbaldehyde, 7-benzofurancarboxaldehyde, 7-formylbenzofuran, 7-benzofurancarboxaldehyde 9ci, benzofuran-7-carboxaldehyde, 7-benzo b furancarbaldehyde, benzo b furan-7-carbaldehyde
PubChem CID 11126406
Nombre IUPAC 1-benzofurano-7-carbaldehído
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C=O)OC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[b]furan-7-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Porcentaje de pureza 95%