Learn More
Ácido benzo[b]furan-3-ilacético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10650895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10650895 250 mg 250 miligramos
10422643 1 g 1 g
10366284 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10650895 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC40801CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 64175-51-5
Fórmula molecular C10H8O3
Peso molecular (g/mol) 176.171
Clave InChI QWMVFCMIUUHJDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzofuran-3-yl acetic acid, 3-benzofuranacetic acid, benzo b furan-3-ylacetic acid, 2-1-benzofuran-3-yl acetic acid, benzofuran-3-yl-acetic acid, benzofuran-3-acetic acid, 1-benzofuran-3-ylacetic acid, 2-3-benzofuranyl acetic acid, pubchem7012, benzofuran-3-ylacetic acid
PubChem CID 2762940
Nombre IUPAC Ácido 2-(1-benzofuran-3-il)acético
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CO2)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[b]furan-3-ylacetic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.17
Porcentaje de pureza 97%