Learn More
Cloruro de benzo[b]furano-3-carbonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10193504
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10193504 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10103514 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10193504 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC27502CB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 111964-21-7
Fórmula molecular C9H5ClO2
Peso molecular (g/mol) 180.587
Número MDL MFCD11841066
Clave InChI YUHWSRVMUQSCNL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo b furan-3-carbonyl chloride, 3-benzofurancarbonylchloride, benzofuran-3-carbonyl chloride, benzofuran-3-carboxylic acid chloride, acmc-1cgrg
PubChem CID 13024720
Nombre IUPAC cloruro de 1-benzofurano-3-carbonilo
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CO2)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[b]furan-3-carbonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.59
Porcentaje de pureza 97%