Learn More
Benzo[b]furan-3-acetonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Benzo[b]furan-3-acetonitrile is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El benzo[b]furan-3-acetonitrilo es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Benzo[b]furan-3-acetonitrile |
| Punto de fusión | 38°C to 39°C |
| Punto de ebullición | 120°C to 122°C (4 mmHg) |
| Cantidad | 250 mg |
| Beilstein | 1282785 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.17 |
| Porcentaje de pureza | 99% |