Learn More
Ácido benzo[b]furan-2-carboxílico, +98 %, +Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11483057 25 g 25 g
11463057 1 g 1 g
11473057 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15579.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 496-41-3 | C9H6O3 | 162.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 496-41-3
Fórmula molecular C9H6O3
Peso molecular (g/mol) 162.14
Número MDL MFCD00005848
Clave InChI OFFSPAZVIVZPHU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzofuran-2-carboxylic acid, coumarilic acid, benzo b furan-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 2-carboxybenzofuran, coumarone-2-carboxylic acid, unii-7z6nmg947l, chembl84095, benzofuran-2-carboxylicacid
PubChem CID 10331
Nombre IUPAC ácido 1-benzofurano-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[b]furan-2-carboxylic acid
Punto de fusión 192°C to 196°C
Punto de ebullición 310°C to 315°C
Cantidad 25 g
Beilstein 124204
Índice Merck 14,2561
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza ≥98%