Learn More
Benzo[b]furano-2-carboxaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317715 2 g 2 g
11327715 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317715 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02456.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4265-16-1 | C9H6O2 | 146.145 g/mol
Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde is used for the synthesis of isoxazolines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El benzo[b]furan-2-carboxaldehído se utiliza para la síntesis de isoxazolinas.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes. Es sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4265-16-1
Fórmula molecular C9H6O2
Peso molecular (g/mol) 146.145
Número MDL MFCD00015463
Clave InChI ADDZHRRCUWNSCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo b furan-2-carboxaldehyde, 2-benzofurancarboxaldehyde, benzofuran-2-carbaldehyde, benzofuran-2-carboxaldehyde, 2-formylbenzofuran, 2-benzofurancarbaldehyde, coumarilaldehyde, 1-benzofuran-2-carboxaldehyde, benzofuran-2-aldehyde, benzo b-2-furfural
PubChem CID 61341
Nombre IUPAC 1-benzofuran-2-carbaldehído
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(O2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde
Punto de ebullición 92°C to 97°C (1 mmHg)
Índice de refracción 1.632
Cantidad 2 g
Beilstein 2910
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.15
Porcentaje de pureza 99%