Learn More
Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde, 97%, Maybridge™
Código de producto. 10596684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10596684 10 g 10 g
10493945 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10596684 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC06604EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 4265-16-1
Fórmula molecular C9H6O2
Peso molecular (g/mol) 146.145
Clave InChI ADDZHRRCUWNSCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo b furan-2-carboxaldehyde, 2-benzofurancarboxaldehyde, benzofuran-2-carbaldehyde, benzofuran-2-carboxaldehyde, 2-formylbenzofuran, 2-benzofurancarbaldehyde, coumarilaldehyde, 1-benzofuran-2-carboxaldehyde, benzofuran-2-aldehyde, benzo b-2-furfural
PubChem CID 61341
Nombre IUPAC 1-benzofuran-2-carbaldehído
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(O2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzofuran-2-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Porcentaje de pureza 97%