Learn More
Benzo[b]furan-2-carboxaldehído, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10768221 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10768221 1 g 1 g
10051051 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10768221 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 330140010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4265-16-1 | C9H6O2 | 146.145 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4265-16-1
Número MDL MFCD00015463
Clave InChI ADDZHRRCUWNSCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo b furan-2-carboxaldehyde, 2-benzofurancarboxaldehyde, benzofuran-2-carbaldehyde, benzofuran-2-carboxaldehyde, 2-formylbenzofuran, 2-benzofurancarbaldehyde, coumarilaldehyde, 1-benzofuran-2-carboxaldehyde, benzofuran-2-aldehyde, benzo b-2-furfural
PubChem CID 61341
Nombre IUPAC 1-benzofuran-2-carbaldehído
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(O2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.2060g/mL
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H6O2
Índice de refracción 1.6300 to 1.6330
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.206
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: acetone,ethanol,halogenated solvents
Peso molecular (g/mol) 146.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido