Learn More
Ácido benzo[b]furan-2-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460088 25 g 25 g
11440088 1 g 1 g
11450088 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460088 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23676.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 98437-24-2 | C8H7BO3 | 161.95 g/mol
It is used in the facile preparation of highly-functionalized, nitrogen-bearing diarylmethanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la preparación sencilla de diarilmetanos con nitrógeno altamente funcionalizados.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos del agua/humedad y de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte. Proteger de la humedad y el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98437-24-2
Fórmula molecular C8H7BO3
Peso molecular (g/mol) 161.95
Número MDL MFCD00236019
Clave InChI PKRRNTJIHGOMRC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzofuran-2-boronic acid, benzo b furan-2-boronic acid, benzofuran-2-ylboronic acid, 2-benzofuranboronic acid, 2-benzofuranylboronic acid, 2,3-benzo b furan-2-boronic acid, 2-boronobenzo b furan, 1-benzofuran-2-yl boronic acid, 1-benzofuran-2-boronic acid
PubChem CID 2776266
Nombre IUPAC ácido 1-benzofuran-2-ilborónico
SMILES OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[b]furan-2-boronic acid
Cantidad 25 g
Beilstein 1637889
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.95
Porcentaje de pureza 98%