Learn More
Benzo[b]fluoren-11-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzo[b]fluoren-11-one |
| CAS | 3074-03-1 |
| Fórmula molecular | C17H10O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H10O/c18-17-14-8-4-3-7-13(14)15-9-11-5-1-2-6-12(11)10-16(15)17/h1-10H |
| SMILES | C1=CC2=CC3=C(C=C2C=C1)C(=O)C4=CC=CC=C43 |
| Nombre IUPAC | benzo[b]fluoren-11-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 230.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.0732 |