Learn More
Benzo(a)pireno, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 12909434 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12909434 1 mL 1 ML
1 options
Código de producto. 12909434 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.77€
    47.19€ / 1 ml
    Ahorro 16.58€
    26% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
a-benzopireno50-32-81000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo(a)pyrene
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
CAS 50-32-8, 75-09-2
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El Certificado de Análisis informa de los analitos objetivo con un ±2% de precisión y corrige la pureza de la materia prima.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C20H12
Número MDL MFCD00003602
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI FMMWHPNWAFZXNH-UHFFFAOYSA-N
Tipo Material de referencia certificado
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C1C=CC3=CC=CC4=CC=C2C1=C34
Nombre IUPAC pentaciclo[10.6.2.02,7.09,19.016,20]icosa-1(18),2,4,6,8,10,12,14,16,19-decaeno
Solvent or Matrix Cloruro de metileno
Peso molecular (g/mol) 252.32
PubChem CID 2336
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:29865
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzo(a)pyrene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, benzo[a]pyrene
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio