Learn More
Benzo[a]pyrene, MedChemExpress
Código de producto. 16444118
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16444118 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16444118 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107377
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Benzo[a]pyrene shows lung carcinogenicity in animal models, and it is frequently used in chemoprevention studies.
Benzo[a]pyrene shows lung carcinogenicity in animal models, and it is frequently used in chemoprevention studies.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[a]pyrene
CAS 50-32-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H12
Cantidad 10 mg
Sinónimo 3,4-Benzopyrene
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (198.17 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES C12=C(C=C3)C=C(C=CC=C4)C4=C1C=CC5=CC=CC3=C25
Peso molecular (g/mol) 252.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.31
Porcentaje de pureza 98.75%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death