Learn More
Epóxido de benzopireno (>90%), TRC
Código de producto. 30008670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008670 25 mg 25 miligramos
30004537 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008670 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB28755025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58917-67-2
Fórmula molecular C20 H14 O3
Peso molecular (g/mol) 302.3234
Sinónimo (7R,8S,8aS,9aR)-rel-7,8,8a,9a-Tetrahydrobenzo[10,11]chryseno[3,4-b]oxirene-7,8-diol, (7α,8β,8aα,9aα)-7,8,8a,9aTetrahydrobenzo[10,11]chryseno[3,4-b]oxirene-7,8-diol, (±)-7α,8β-Dihydroxy-9β,10β-epoxy-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[a]pyrene, (±)-7β,8α-Dihydroxy-9α,10α-epoxy-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[a]pyrene, (±)-anti-BPDE, anti-Benzo[a]pyrene-7,8-diol-9,10-epoxide, trans-7,8-Dihydroxy-anti-9,10-epoxy-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[a]pyrene
Nombre IUPAC (3R,5S,6S,7R)-4-oxhexaciclo[11.6.2.02,8.03,5.010,20.017,21]henicosa-1(20),2(8),9,11,13(21),14,16,18-octaeno-6,7-diol
SMILES O[C@@H]1[C@@H]2O[C@@H]2c3c(cc4ccc5cccc6ccc3c4c56)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[a]pyrene Diol Epoxide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H14O3/c21-17-13-8-11-5-4-9-2-1-3-10-6-7-12(15(11)14(9)10)16(13)19-20(23-19)18(17)22/h1-8,17-22H/t17-,18+,19-,20+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.0943