Learn More
Benzo[a]pireno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
0.5 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11347148 100 mg 100 miligramos
11337148 0.5 g 0.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347148 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 015856.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.48€
    61.65€ / 100 miligramos
    Ahorro 13.83€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Ampliamente utilizado en la investigación del cáncer
Extensively used in cancer research and for GC (Gas Chromatography) and LC (Liquid Chromatography) Analysis. It is also a multipurpose intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-32-8
Fórmula molecular C20H12
Peso molecular (g/mol) 252.32
Número MDL MFCD00003602
Clave InChI FMMWHPNWAFZXNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo a pyrene, 3,4-benzopyrene, benzo pqr tetraphene, 3,4-benzpyrene, benzpyrene, benzo def chrysene, 6,7-benzopyrene, benz a pyrene, 3,4-benz a pyrene
PubChem CID 2336
ChEBI CHEBI:29865
Nombre IUPAC a-benzo[a]pireno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C1C=CC3=CC=CC4=CC=C2C1=C34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[a]pyrene
Punto de fusión 177°C to 180°C
Punto de ebullición 495°C
Cantidad 100 mg
Número UN UN3077
Índice Merck 14,1103
Información de solubilidad Soluble in benzene, toluene, and xylene; Sparingly soluble in alcohol, methanol; Insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.3
Porcentaje de pureza 96%
Forma física cristalino/a/s
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzo[a]pyrene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzo(a)pyrene