Learn More
Benzo[a]pireno-6,12-quinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzo[a]pyrene-6,12-quinone |
| CAS | 3067-12-7 |
| Fórmula molecular | C20 H10 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzo[a]pyrene-6,12-dione, 6,12-Dihydrobenzo[a]pyrene-6,12-dione, NSC 625589 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H10O2/c21-17-10-16-12-5-1-2-6-13(12)20(22)15-9-8-11-4-3-7-14(17)18(11)19(15)16/h1-10H |
| SMILES | O=C1C=C2c3ccccc3C(=O)c4ccc5cccc1c5c24 |
| Nombre IUPAC | benzo[b]pireno-6,12-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 282.292 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.068 |