Learn More
Benzo[a]pireno-4,5-quinona, TRC
Código de producto. 30134199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134199 10 mg 10 miligramos
30011960 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134199 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB20588510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42286-46-4
Fórmula molecular C20H10O2
Peso molecular (g/mol) 282.29
Sinónimo 4,5-Benzo[a]pyrenequinone, Benzo[pqr]tetraphene-4,5-dione;
Nombre IUPAC benzo[a]pireno-4,5-dione
SMILES O=C1C(=O)c2cc3ccccc3c4ccc5cccc1c5c24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[a]pyrene-4,5-quinone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H10O2/c21-19-15-7-3-5-11-8-9-14-13-6-2-1-4-12(13)10-16(20(19)22)18(14)17(11)15/h1-10H
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.0681