Learn More
Benzo[a]pireno-3,6-quinona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Benzo[a]pyrene-3,6-quinone |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H10O2/c21-17-10-6-11-5-7-13-12-3-1-2-4-14(12)20(22)16-9-8-15(17)18(11)19(13)16/h1-10H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.0681 |