Learn More
Benzo[a]pireno-1,6-quinona, TRC
Código de producto. 30137557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137557 100 mg 100 miligramos
30003528 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137557 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB205860100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3067-13-8
Fórmula molecular C20H10O2
Peso molecular (g/mol) 282.29
Sinónimo Benzo[a]pyrene-1,6-dione, 1,6-Dihydrobenzo[a]pyrene-1,6-dione, NSC 30985
Nombre IUPAC benzo[b]pireno-1,6-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C4C(=CC=C5C4=C(C=C3)C(=O)C=C5)C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[a]pyrene-1,6-quinone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H10O2/c21-17-10-6-11-5-7-16-19-13(8-9-15(17)18(11)19)12-3-1-2-4-14(12)20(16)22/h1-10H
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.068
Porcentaje de pureza >95%