Learn More
Benzo[a]piren-8-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzo[a]pyren-8-ol |
| CAS | 13345-26-1 |
| Fórmula molecular | C20 H12 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Benzo[a]pyren-8-ol, 8-Hydroxy-3,4-benzopyrene, 8-Hydroxy-3,4-benzpyrene, 8-Hydroxybenzo[a]pyrene, 8-Hydroxy-3,4-benzopyrene, Benzo[pqr]tetraphen-8-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H12O/c21-16-7-9-17-15(11-16)10-14-5-4-12-2-1-3-13-6-8-18(17)20(14)19(12)13/h1-11,21H |
| SMILES | OC1=CC(C=C2C=CC3=CC=CC4=C3C2=C5C=C4)=C5C=C1 |
| Nombre IUPAC | benzo[a]piren-8-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 268.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.09 |