Learn More
Benzo[a]flúor-11-one, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzo[a]fluorenone |
| CAS | 479-79-8 |
| Fórmula molecular | C17 H10 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 11H-Benzo[a]fluoren-11-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H10O/c18-17-15-8-4-3-7-13(15)14-10-9-11-5-1-2-6-12(11)16(14)17/h1-10H |
| SMILES | O=C1c2ccccc2c3ccc4ccccc4c13 |
| Nombre IUPAC | benzo[a]flúor-11-one |
| Peso molecular (g/mol) | 230.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.0732 |