Learn More
Benzo-18-corona-6, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10702091 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10702091 1 g Frasco de vidrio 1 g
10627494 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10702091 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 243980010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14098-24-9 | C16H24O6 | 312.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14098-24-9
Fórmula molecular C16H24O6
Peso molecular (g/mol) 312.34
Número MDL MFCD00062741
Clave InChI DSFHXKRFDFROER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo-18-crown-6, b18c6-benzo crown ether, benzo-18-crown 6-ether, 2,3,5,6,8,9,11,12,14,15-decahydrobenzo b 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, 2,3-benzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxaoctadec-2-ene, monobenzo-18-crown-6, benzo-18-crown6-ether, 2,3-benzo-18-crown-6, benzo-18-crown, benzo-18-crown 1g
PubChem CID 585779
Nombre IUPAC 2,5,8,11,14,17-hexaoxabiciclo[16.4.0]docosa-1(22),18,20-trieno
SMILES C1COCCOCCOC2=CC=CC=C2OCCOCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo-18-crown-6
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 40°C to 45°C
Color Incolora
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.34
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzo-18-crown-6
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.