Learn More
Benzo-15-corona-5, 99 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10665482 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10665482 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
1 options
Código de producto. 10665482 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 243990025
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo-15-crown-5
Nombre de nota 99%
CAS 14098-44-3
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 79°C to 82°C
Color Gris a blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H20O5
Número MDL MFCD00005945
Cantidad 2.5 g
Sinónimo benzo-15-crown-5, 2,3,5,6,8,9,11,12-octahydrobenzo b 1,4,7,10,13 pentaoxacyclopentadecine, monobenzo-15-crown-5, benzyl 15-crown-5, benzo15c5, denzo15c5, 2,3,5,6,8,9,11,12-octahydro-1,4,7,10,13-benzopentaoxacyclopentadecine, benzo-15-crown-5-ether, benzo-15-crown 5-ether, ccris 3608
Información de solubilidad Solubility in water: partially soluble
Clave InChI FNEPSTUXZLEUCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCOC2=CC=CC=C2OCCOCCO1
Nombre IUPAC 2,5,8,11,14-pentaoxabiciclo[13.4.0]nonadeca-1(19),15,17-trieno
Peso molecular (g/mol) 268.31
PubChem CID 84197
ChEBI CHEBI:37444
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.29
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo o escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzo-15-crown-5
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.