Learn More
Benzo-15-corona-5, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468626 1 g 1 g
11478626 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11468626 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16011.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14098-44-3 | C14H20O5 | 268.31 g/mol
Benzo-15-crown-5 is used in synthetic chemistry. It plays a major role and involved in complexation through ether oxygen. It is used in phase-transfer catalyst system. It is involved in 'Host-Guest' chemistry to identify the move of essential elements in the body. It can play the part of very complicated biological reactions such as enzyme functions, which finds application in the development of new pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El benzo-15-corona-5 se utiliza en química sintética. Juega un papel importante y participa en la complexación mediante oxígeno de éter. Se utiliza en el sistema catalizador de transferencia de fase. Participa en la química de «host-guest» (receptor-sustrato) para identificar el movimiento de elementos esenciales en el cuerpo. Puede desempeñar el papel de reacciones biológicas muy complicadas, como las funciones enzimáticas, que se aplica en el desarrollo de nuevos fármacos.
Solubilidad
Soluble en metanol caliente. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14098-44-3
Fórmula molecular C14H20O5
Peso molecular (g/mol) 268.31
Número MDL MFCD00005945
Clave InChI FNEPSTUXZLEUCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo-15-crown-5, 2,3,5,6,8,9,11,12-octahydrobenzo b 1,4,7,10,13 pentaoxacyclopentadecine, monobenzo-15-crown-5, benzyl 15-crown-5, benzo15c5, denzo15c5, 2,3,5,6,8,9,11,12-octahydro-1,4,7,10,13-benzopentaoxacyclopentadecine, benzo-15-crown-5-ether, benzo-15-crown 5-ether, ccris 3608
PubChem CID 84197
ChEBI CHEBI:37444
Nombre IUPAC 2,5,8,11,14-pentaoxabiciclo[13.4.0]nonadeca-1(19),15,17-trieno
SMILES C1COCCOC2=CC=CC=C2OCCOCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo-15-crown-5
Punto de fusión 78°C to 82°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1624106
Información de solubilidad Soluble in hot methanol. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.31
Porcentaje de pureza 98%