Learn More
ACROBiosystems BenzNucleasa ADN y ARN Nucleasa (Ultra Pura, Libre de Proteasas)
Descripción
BenzNuclease es una forma recombinante de la endonucleasa extracelular de Serratia macescens producida en células de Escherichia coli mediante un proceso patentado en ACRObiosystems. La benznucleasa es un homodímero con masas moleculares de monómero de aproximadamente 30 kDa. Dos enlaces disulfuro
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | >95% según lo determinado por SDS-PAGE |
| Tampón de almacenamiento | Tris HCl, pH 8,0, MgCl2 y NaCl |
| Contenido y almacenamiento | -20 °C |
| Sistema de expresión | E. coli |
| Alias de gen | Nucleasa de ADN y ARN, BenzNucleasa |
| Etiqueta de proteína | Etiqueta libre |
| Condiciones de envío | RT |
| Conjugado | no conjugado |
| Fuente | La benznucleasa-ADN-ARN-nucleasa (BEE-N3116) se expresa a partir de células de E. coli. |
| Cantidad | 10 kU |
| Mostrar más |