Learn More
Benznidazol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Benznidazole |
| CAS | 22994-85-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 H12 N4 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Nitro-N-(phenylmethyl)-1H-imidazole-1-acetamide, N-Benzyl-2-nitro-Imidazole-1-acetamide, Benznidazole, Benzonidazol, Benzonidazole, N-Benzyl-2-nitroimidazol-1-yl-acetamide, NSC 299972, Radanil, Ro 07-1051, Ro 71051, Rochagan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12N4O3/c17-11(14-8-10-4-2-1-3-5-10)9-15-7-6-13-12(15)16(18)19/h1-7H,8-9H2,(H,14,17) |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1nccn1CC(=O)NCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-bencil-2-(2-nitroimidazol-1-il)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 260.25 |
| Show More |