Learn More
Benznidazol, TRC
Código de producto. 30342191
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342191 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30342191 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB197925100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benznidazole
CAS 22994-85-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 H12 N4 O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-Nitro-N-(phenylmethyl)-1H-imidazole-1-acetamide, N-Benzyl-2-nitro-Imidazole-1-acetamide, Benznidazole, Benzonidazol, Benzonidazole, N-Benzyl-2-nitroimidazol-1-yl-acetamide, NSC 299972, Radanil, Ro 07-1051, Ro 71051, Rochagan
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N4O3/c17-11(14-8-10-4-2-1-3-5-10)9-15-7-6-13-12(15)16(18)19/h1-7H,8-9H2,(H,14,17)
SMILES [O-][N+](=O)c1nccn1CC(=O)NCc2ccccc2
Nombre IUPAC N-bencil-2-(2-nitroimidazol-1-il)acetamida
Peso molecular (g/mol) 260.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.0909
Porcentaje de pureza >95