Learn More
Benznidazol, MedChemExpress
Código de producto. 16468786
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16468786 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16468786 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1548
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Benznidazol (Ro 07-1051) is an antiparasitic medication, with an IC50 of 20.35 μM for Colombian T. cruzi strains, and has been used in the treatment of Chagas disease.
Benznidazol (Ro 07-1051) is an antiparasitic medication, with an IC50 of 20.35 μM for Colombian T. cruzi strains, and has been used in the treatment of Chagas disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benznidazol
Forma física Solid
CAS 22994-85-0
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H12N4O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Ro 07-1051 Ro 71051
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (192.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC1=CC=CC=C1)CN2C=CN=C2[N+]([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 260.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.25
Porcentaje de pureza 99.38%