Learn More
Benziodarona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benziodarone |
| CAS | 68-90-6 |
| Fórmula molecular | C17 H12 I2 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Methanone, (2-ethyl-3-benzofuranyl)(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-, Ketone, 2-ethyl-3-benzofuranyl 4-hydroxy-3,5-diiodophenyl (6CI,7CI,8CI), 2-Ethyl-3-(3,5-diiodo-4-hydroxybenzoyl)-3-coumarone, 2-Ethyl-3-(3,5-diiodo-4-hydroxybenzoyl)benzofuran, 2-Ethyl-3-(4-hydroxy-3,5-diiodobenzoyl)benzofuran, 2-Ethyl-3-(4-hydroxy-3,5-diiodobenzoyl)coumarone, 2329 Labaz, Algocor, Amplivix, Benziodarone, Cardivix, Corofam, Coronal-Crinos, Dila-Vasal, Dilafurane, L 2329, NSC 82133, Retrangor |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H12I2O3/c1-2-13-15(10-5-3-4-6-14(10)22-13)16(20)9-7-11(18)17(21)12(19)8-9/h3-8,21H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(O)c(I)c3 |
| Nombre IUPAC | (2-etil-1-benzofuran-3-il)-(4-hidroxi-3,5-diyodofenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 518.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 517.8876 |