Learn More
Benzimidazol, LoGiCal
Código de producto. 30458645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458645 10 mg 10 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30458645 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR2564.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Benzimidazole
CAS 51-17-2
Nombres de analitos o componentes Benzimidazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H6 N2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1H-Benzimidazole, Benzimidazole (6CI,8CI), 1,3-Benzodiazole, 1,3-Diazaindene, 3-Azaindole, Azindole, BZI, Benziminazole, Benzoglyoxaline, N,N'-Methenyl-o-phenylenediamine, NSC 759, o-Benzimidazole
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6N2/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H,(H,8,9)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES c1ccc2[nH]cnc2c1
Nombre IUPAC 1H-benzimidazol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 118.14
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 118,0531 g/mol