Learn More
Bencimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425103 250 g 250 g
11415103 50 g 50 g
11405103 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11425103 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12763.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51-17-2 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Benzimidazole is a building block for making anthelmintic drugs like albendazole, mebendazole and triclabendazole and anti-ulcer drugs like pantoprazole, rabeprazole, lansoprazole and omeprazole. It is used in the preparation of pyrene derived benzimidazole linked polymers (BILPs), which are used for selective carbon dioxide separation applications due to their properties like porous materials, regenerability and sorbent selection parameters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bencimidazol es un componente básico de la fabricación de antihelmínticos, como el albendazol, el mebendazol y el triclabendazol. y antiulcerosos, como el pantoprazol, el rabeprazol, el lansoprazol y el omeprazol. Se utiliza en la preparación de polímeros ligados al bencimidazol derivados del pireno (BILP), que se utilizan para aplicaciones de separación selectiva de dióxido de carbono dadas sus propiedades, como materiales porosos, regenerabilidad y parámetros de selección de absorbentes.
Solubilidad
Poco soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-17-2
Fórmula molecular C7H6N2
Peso molecular (g/mol) 118.14
Número MDL MFCD00005585
Clave InChI HYZJCKYKOHLVJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzimidazole, 1h-benzo d imidazole, 1,3-benzodiazole, benzoimidazole, o-benzimidazole, 3-azaindole, benziminazole, benzoglyoxaline, azindole, 1,3-diazaindene
PubChem CID 5798
ChEBI CHEBI:41275
SMILES N1C=NC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzimidazole
Punto de fusión 170°C to 174°C
Punto de ebullición 360°C
Cantidad 250 g
Beilstein 109682
Índice Merck 14,1081
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.
Nombre IUPAC 1H-1,3-benzodiazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza 99%