Learn More
Bencimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10644882 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10644882 25 g Frasco de plástico 25 g
10487390 100 g Frasco de plástico 100 g
10654882 500 g Frasco de plástico 500 GR
10105303 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10644882 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 186420250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51-17-2 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-17-2
Fórmula molecular C7H6N2
Peso molecular (g/mol) 118.14
Número MDL MFCD00005585
Clave InChI HYZJCKYKOHLVJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzimidazole, 1h-benzo d imidazole, 1,3-benzodiazole, benzoimidazole, o-benzimidazole, 3-azaindole, benziminazole, benzoglyoxaline, azindole, 1,3-diazaindene
PubChem CID 5798
ChEBI CHEBI:41275
Nombre IUPAC 1H-benzimidazol
SMILES N1C=NC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzimidazole
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 171.0°C to 174.0°C
Color Beige a marrón
Punto de ebullición >360.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Beilstein 23, 131
Índice Merck 15, 1083
Información de solubilidad Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: more soluble in hot water,sparingly soluble in ether,practically insoluble in benzene and petroleum,soluble in aq. sol. of acids and strong alkalies,freely soluble in alcohol,boiling xylene
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales