Learn More
Ácido bencimidazol-5-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478556 10 g 10 g
11304599 25 g 25 g
11488556 50 g 50 g
11498556 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11478556 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15980.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15788-16-6 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15788-16-6
Fórmula molecular C8H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 162.15
Número MDL MFCD00011555
Clave InChI COYPLDIXZODDDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 5-benzimidazolecarboxylic acid, benzimidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzo d imidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-6-carboxylic acid, 5-carboxybenzimidazole, 1h-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 3h-benzo d imidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-5-carboxylicacid, 1h-1,3-benzodiazole-6-carboxylic acid
PubChem CID 459456
SMILES OC(=O)C1=CC=C2N=CNC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzimidazole-5-carboxylic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 10 g
Beilstein 5686
Nombre IUPAC ácido 3H-bencimidazol-5-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza 98%