Learn More
Ácido dicarboxílico bencimidazol-5,6, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353676 1 g 1 g
11363676 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11353676 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14754.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10351-75-4 | C9H6N2O4 | 206.16 g/mol
Benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid is a important organic intermediate. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido bencimidazol-5,6-dicarboxílico es un importante intermedio orgánico. Se utiliza en campos agroquímicos, farmacéuticos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10351-75-4
Fórmula molecular C9H6N2O4
Peso molecular (g/mol) 206.16
Número MDL MFCD03093058
Clave InChI PIPQOFRJDBZPFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid, 1h-benzo d imidazole-5,6-dicarboxylic acid, 1h-1,3-benzodiazole-5,6-dicarboxylic acid, 1h-benzoimidazole-5,6-dicarboxylic, 1h-benzoimidazole-5,6-dicarboxylic acid, acmc-1bsyc, 5,6-benzimidazoledicarboxylic acid, benzo d imidazole-5,6-dicarboxylic acid
PubChem CID 7023591
Nombre IUPAC Ácido 1H-benzimidazol-5,6-dicarboxílico
SMILES OC(=O)C1=C(C=C2N=CNC2=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid
Punto de fusión ∽295°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 528170
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.16
Porcentaje de pureza 97%