Learn More
Bencilida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzilide |
| CAS | 467-32-3 |
| Fórmula molecular | C28H20O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3,3,6,6-Tetraphenyl-1,4-dioxane-2,5-dione, NSC 403081, NSC 677243 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H20O4/c29-25-27(21-13-5-1-6-14-21,22-15-7-2-8-16-22)31-26(30)28(32-25,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H |
| SMILES | O=C1C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)OC(C(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)O1)=O |
| Nombre IUPAC | 3,3,6,6-tetrafenil-1,4-dioxano-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 420.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 420.14 |