Learn More
Bencil dioxima, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473454 100 g 100 g
11463454 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473454 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10687.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 23873-81-6 | C14H12N2O2 | 240.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23873-81-6
Fórmula molecular C14H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 240.26
Número MDL MFCD00002113
Clave InChI JJZONEUCDUQVGR-VCFJNTAESA-N
Sinónimo diphenylglyoxime, benzil dioxime, ethanedione, diphenyl-, dioxime, e,e, diphenyl glyoxime, beta-benzil dioxime, gamma-benzil dioxime, n-z-2-nitroso-1,2-diphenylethenyl hydroxylamine, unii-ji58npg8m0, unii-pqn86x6991, ji58npg8m0
PubChem CID 5369401
Nombre IUPAC N-[(Z)-2-nitroso-1,2-difeniletenil]hidroxilamina
SMILES O\N=C(\C(=N/O)\C1=CC=CC=C1)/C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzil dioxime
Punto de fusión ∼238°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 2053615
Índice Merck 14,1079
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.26
Porcentaje de pureza 98%