Learn More
Bencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484284 2500 g 2500 g
11464284 100 g 100 g
11474284 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484284 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12579.0E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 134-81-6 | C14H10O2 | 210.23 g/mol
Benzil is used as a pharmaceutical intermediate and uv curing resin photosensitizer. In polymer chemistry, it is used as a photoinitiator. Further, it serves as a potent inhibitor of human carboxylesterases. It is used in the preparation of diketimines by reacting with amines. It is also involved in the famous benil-benzilic acid rearrangement. In addition this, it reacts with 1,3-diphenylacetone to get tetraphenylcyclopentadienone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bencilo se utiliza como un fotosensibilizador de resina de curado por UV y como intermediario farmacéutico. En química polimérica, se utiliza como fotoiniciador. Además, sirve como potente inhibidor de las carboxilesterasas humanas. Se utiliza en la preparación de las dicetiminas al reaccionar con aminas. También participa en el famoso reordenamiento del ácido benil-bencílico. Además, reacciona con 1,3-difenilacetona para obtener tetrafenilciclopentadienona.
Solubilidad
Soluble en etanol y éter etílico. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134-81-6
Fórmula molecular C14H10O2
Peso molecular (g/mol) 210.23
Número MDL MFCD00003080
Clave InChI WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzil, diphenylethanedione, dibenzoyl, diphenylglyoxal, bibenzoyl, ethanedione, diphenyl, 1,2-diphenylethanedione, diphenylethane-1,2-dione, glyoxal, diphenyl, diphenyldiketon
PubChem CID 8651
ChEBI CHEBI:51507
Nombre IUPAC 1,2-difeniletano-1,2-diona
SMILES O=C(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzil
Punto de fusión 94°C to 96°C
Densidad 1.521
Punto de ebullición 346°C to 348°C
Cantidad 2500 g
Beilstein 608047
Índice Merck 14,1078
Información de solubilidad Soluble in ethanol and ethyl ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.23
Porcentaje de pureza 98%