Learn More
Benzidina, TRC
Código de producto. 30040819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040819 5 g 5 g
30040459 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30040819 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1210005G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-87-5
Fórmula molecular C12 H12 N2
Peso molecular (g/mol) 184.24
Sinónimo Benzidine (8CI), 4,4'-Bianiline, 4,4'-Biphenyldiamine, 4,4'-Diamino-1,1'-biphenyl, 4,4'-Diaminobenzidine, 4,4'-Diaminobiphenyl, 4,4'-Diaminodiphenyl, 4,4'-Diphenylenediamine, 4-(4-Aminophenyl)aniline, 4'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-ylamine, C.I. Azoic Diazo Component 112, Fast Corinth Base B, NSC 146476, p,p'-Bianiline, p,p'-Diaminobiphenyl, p-Diaminodiphenyl
Nombre IUPAC 4-(4-aminofenil)anilina
SMILES Nc1ccc(cc1)c2ccc(N)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Benzidine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H,13-14H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.1
Porcentaje de pureza >95%