Learn More
Bencidina-d8, TRC
Código de producto. 30347195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30347195 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30347195 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB12100210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzidine ring-d8
CAS 92890-63-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 2H8 H4 N2
Cantidad 10 mg
Sinónimo [1,1'-Biphenyl-2,2',3,3',5,5',6,6'-d8]-4,4'-diamine, Benzidine D8, 4,4'-Diaminobiphenyl-d8, 4,4'-Diamino(biphenyl-d8)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H,13-14H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)c2c([2H])c([2H])c(N)c([2H])c2[2H]
Nombre IUPAC 4-(4-amino-2,3,5,6-tetradeuteriofenil)-2,3,5,6-tetradeuterioanilina
Peso molecular (g/mol) 192.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.1503
Porcentaje de pureza >95