Learn More
Bromuro de benzhidrilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Benzhydryl Bromide |
| CAS | 776-74-9 |
| Fórmula molecular | C13H11Br |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,1'-(Bromomethylene)bisbenzene, Bromomethylene)dibenzene, 1,1'-(Bromomethylene)bis[benzene], 1-[Bromo(phenyl)methyl]benzene, Bromodiphenylmethane, Diphenylbromomethane, Diphenylmethyl Bromide, NSC 39226, alpha-Bromodiphenylmethane, alpha-Phenylbenzyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11Br/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H |
| SMILES | BrC(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | [bromo(fenil)metil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 247.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.0044 |