Learn More
2-(3-bencil-7-oxo-4-tia-2,6-diazabiciclo[3.2.0]hept-2-en-6-il)-3-morfolinobut-2-enoato de benzhidrilo (mezcla E/Z), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzhydryl 2-(3-benzyl-7-oxo-4-thia-2,6-diazabicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-yl)-3-morpholinobut-2-enoate (E/Z mixture) |
| CAS | 144607-05-6 |
| Fórmula molecular | C32H31N3O4S |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H31N3O4S/c1-22(34-17-19-38-20-18-34)28(32(37)39-29(24-13-7-3-8-14-24)25-15-9-4-10-16-25)35-30(36)27-31(35)40-26(33-27)21-23-11-5-2-6-12-23/h2-16,27,29,31H,17-21H2,1H3 |
| SMILES | O=C(OC(C=1C=CC=CC1)C=2C=CC=CC2)C(=C(N3CCOCC3)C)N4C(=O)C5N=C(SC45)CC=6C=CC=CC6 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-bencil-7-oxo-4-tia-2,6-diazabiciclo[3.2.0]hept-2-en-6-il)-3-morfolin-4-ilbut-2-enoato de benzhidrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 553.67 |